(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
(2-Methoxy-2-oxoethyl)triphenylphosphonium bromide
A16301.14
A16301.22
A16301.36
A16301.14EA
58.08
EUR
A16301.14
A16301.22
A16301.36
(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98+%
CAS No.: 1779-58-4
Molecular Formula: CH3O2CCH2P(C6H5)3Br
Formula Weight: 415.28
Melting Point: ca 163° dec.
Beilstein Reference: 3812975
Vzorec:
C₂₁H₂₀BrO₂P Mw: 415.28 g/mol Teplota tavenia: ∼ 163 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011801 Číslo CAS: 1779-58-4 EINECS: 217-222-0 |