Tlačiť
4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L19553.03 L19553.MD
L19553.03EA 148.61 EUR
L19553.03 L19553.MD
4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid ≥98%
4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Purity: 98% CAS No.: 158063-66-2 Molecular Formula: C7H4F3NO2 Formula Weight: 191.11 Melting Point: 147-149° MDL No.: MFCD00082626
Vzorec: C₇H₄F₃NO₂
Mw: 191.11 g/mol
Teplota tavenia: 147…149 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082626
Číslo CAS: 158063-66-2