2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-(Pyrrolidin-1-yl)phenacyl bromide
L15407.06
L15407.14
L15407.06EA
101.08
EUR
L15407.06
L15407.14
2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone ≥97%
2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone
Purity: 97%
CAS No.: 216144-18-2
Molecular Formula: C12H14BrNO
Formula Weight: 268.16
Melting Point: 120-122°
Beilstein Reference: 8549816
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD01075690
Vzorec:
C₁₂H₁₄BrNO Teplota tavenia: 120…122 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01075690 Číslo CAS: 216144-18-2 OSN: 3261 ADR: 8,III |