Tlačiť
Strontium isopropoxide ≥96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Strontium i-propoxide
14481.03 14481.06 14481.14
14481.03EA 85.84 EUR
14481.03 14481.06 14481.14
Strontium isopropoxide ≥96%
Strontium isopropoxide
Purity: 96% CAS No.: 88863-33-6 Molecular Formula: Sr[OCH(CH3)2]2 Formula Weight: 205.82 Physical Form: Powder Sensitivity: Air and Moisture Sensitive UN No.: 3205 MDL No.: MFCD00050487
Vzorec: C₆H₁₄O₂Sr
Teplota tavenia: 130 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00050487
Číslo CAS: 88863-33-6
OSN: 3205
ADR: 4.2,III