Strontium isopropoxide ≥96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Strontium i-propoxide
14481.03
14481.06
14481.14
14481.03EA
85.84
EUR
14481.03
14481.06
14481.14
Strontium isopropoxide ≥96%
Strontium isopropoxide
Purity: 96%
CAS No.: 88863-33-6
Molecular Formula: Sr[OCH(CH3)2]2
Formula Weight: 205.82
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
UN No.: 3205
MDL No.: MFCD00050487
Vzorec:
C₆H₁₄O₂Sr Teplota tavenia: 130 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00050487 Číslo CAS: 88863-33-6 OSN: 3205 ADR: 4.2,III |