Barium isopropoxide 20% (w/v) in 2-propanol
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
CAS No.: 24363-37-9
Molecular Formula: C6H14BaO2
Formula Weight: 255.52
Flash Point: 22°(72°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.89
Appearance: Yellow
Odour: Alcohol-like
UN No.: 3274
MDL No.: MFCD00050486
In Sol-Gel synthesis and superconductors
Vzorec:
C₆H₁₄BaO₂ Hustota: 0,89 Teplota vzplanutia: 22 °C (72 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00050486 Číslo CAS: 24363-37-9 OSN: 3274 ADR: 3,II |