1,3-Di-tert-butyltoluene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
1,3-Di-tert-butyl-5-methylbenzene
L11961.14
AB179366.0025
L11961.14EA
133.79
EUR
L11961.14
ABCRAB179366.0025
1,3-Di-tert-butyltoluene ≥98%
1,3-Di-tert-butyltoluene
Purity: 98+%
CAS No.: 15181-11-0
Molecular Formula: C15H24
Formula Weight: 204.36
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.4900
Melting Point: 31-32°
Boiling Point: 243-244°
Beilstein Reference: 2043032
MDL No.: MFCD00026300
Vzorec:
C₁₅H₂₄ Mw: 204.36 g/mol Teplota varu: 243…244 °C Teplota tavenia: 31…32 °C Hustota: 0.860 Teplota vzplanutia: 91 °C (195 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00026300 Číslo CAS: 15181-11-0 EINECS: 239-230-3 |