Tlačiť
4-Phenoxyphenylboronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (4-Phenoxyphenyl)boronic acid, 4-Phenoxybenzeneboronic acid
H52950.03 H52950.06
H52950.03EA 53.27 EUR
H52950.03 H52950.06
4-Phenoxyphenylboronic acid ≥98%
4-Phenoxyphenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 51067-38-0 Molecular Formula: C12H11BO3 Formula Weight: 214.03 Melting Point: 141-145° MDL No.: MFCD00093312
Vzorec: C₁₂H₁₁BO₃
Mw: 214.03 g/mol
Teplota tavenia: 141…145 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00093312
Číslo CAS: 51067-38-0