Tlačiť
4-Phenoxyphenylboronic acid 95+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (4-Phenoxyphenyl)boronic acid, 4-Phenoxybenzeneboronic acid
359640010 359640050 359640250
ACRO359640010EA 50.87 EUR
ACRO359640010 ACRO359640050 ACRO359640250
4-Phenoxyphenylboronic acid 95+%
4-Phenoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₁₂H₁₁BO₃
Mw: 214.03 g/mol
Teplota tavenia: 141…145 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00093312
Číslo CAS: 51067-38-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95.0 %