Tlačiť
3-Phenoxyphenylboronic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H32879.MD H32879.03
H32879.MDEA 85.44 EUR
H32879.MD H32879.03
3-Phenoxyphenylboronic acid ≥97%
3-Phenoxyphenylboronic acid
Purity: 97+% CAS No.: 221006-66-2 Molecular Formula: C12H11BO3 Formula Weight: 214.03 Melting Point: 138-143° MDL No.: MFCD07780272
Vzorec: C₁₂H₁₁BO₃
Teplota tavenia: 138…143 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07780272
Číslo CAS: 221006-66-2