1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate ≥99% stabilizovaný
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B21447.06
B21447.14
B21447.06EA
71
EUR
B21447.06
B21447.14
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate ≥99% stabilizovaný
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate
Stabilized
Purity: 99%
CAS No.: 3063-94-3
Molecular Formula: CH2=C(CH3)CO2CH(CF3)2
Formula Weight: 236.12
Flash Point: 14°(57°F)
Refractive Index: 1.3310
Boiling Point: 99°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00040105
Vzorec:
C₇H₆F₆O₂ Teplota varu: 99 °C Hustota: 1,302 Teplota vzplanutia: 14 °C (57 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00040105 Číslo CAS: 3063-94-3 EINECS: 221-309-9 ADR: 3,II |