1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl acrylate ≥98% stabilizovaný
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Stabilizácia:
Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
Stabilized with 50 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 98+%
CAS No.: 2160-89-6
Molecular Formula: C6H4F6O2
Formula Weight: 222.09
Flash Point: 17°(62°F)
Refractive Index: 1.3190
Odour: Recognizable
Boiling Point: 81-82°
Beilstein Reference: 2094742
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00040104
Vzorec:
C₆H₄F₆O₂ Teplota varu: 81…82 °C Hustota: 1,370 Teplota vzplanutia: 17 °C (62 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00040104 Číslo CAS: 2160-89-6 EINECS: 218-479-1 OSN: 3272 ADR: 3,II |