4-Bromo-2-chloro-6-methylaniline ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L12590.06
L12590.14
L12590.06EA
66.99
EUR
L12590.06
L12590.14
4-Bromo-2-chloro-6-methylaniline ≥98%
4-Bromo-2-chloro-6-methylaniline
Purity: 98%
CAS No.: 30273-42-8
Molecular Formula: C7H7BrClN
Formula Weight: 220.50
Melting Point: 37-40°
Beilstein Reference: 2717133
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00041432
Vzorec:
C₇H₇BrClN Teplota tavenia: 37…40 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00041432 Číslo CAS: 30273-42-8 OSN: 2811 ADR: 6.1,III |