Tlačiť
(5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B20588.03 B20588.06
B20588.03EA 31.13 EUR
B20588.03 B20588.06
(5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
(5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 97% CAS No.: 50889-29-7 Molecular Formula: HO2C(CH2)5P(C6H5)3Br Formula Weight: 457.36 Melting Point: 200-202° MDL No.: MFCD00055556
Vzorec: C₂₄H₂₆BrO₂P
Teplota tavenia: 200…202 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00055556
Číslo CAS: 50889-29-7