Tlačiť
Trimethylamine 25% (w/w) in propylene glycol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W550132-1KG W550132-SAMPLE
SIALW550132-1KGEA 0 EUR
SIALW550132-1KG SIALW550132-SAMPLE
Trimethylamine 25% (w/w) in propylene glycol, Sigma-Aldrich®
Trimethylamine
Vzorec: C₃H₉N
Číslo MDL: MFCD00008327
Číslo CAS: 75-50-3
EINECS: 200-875-0