Tlačiť
Vincristine sulphate
Dodávateľ: Cayman Chemical
11764-5 11764-10 11764-25
CAYM11764-5EA 65.38 EUR
CAYM11764-5 CAYM11764-10 CAYM11764-25
Vincristine sulphate
Vincristine sulphate
Vzorec: C₄₆H₅₈N₄O₁₄S
Číslo MDL: MFCD00084729
Číslo CAS: 2068-78-2
EINECS: 218-190-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,II