Europium(III) perchlorate hexahydrate 50% (w/w) vodný roztok, Reagent Grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
40572.NA
40572.NC
40572.NAEA
170.88
EUR
40572.NA
40572.NC
Europium(III) perchlorate hexahydrate 50% (w/w) vodný roztok, Reagent Grade
Europium(III) perchlorate hexahydrate
CAS No.: 13537-22-9
Molecular Formula: Eu(ClO4)3.6H2O
Formula Weight: 558.40 (450.32anhy)
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
UN No.: 3211
MDL No.: MFCD00150233
Vzorec:
Cl₃EuO₁₂·6H₂O Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00150233 Číslo CAS: 13537-22-9 EINECS: 236-907-5 OSN: 3211 ADR: 5.1,II |