L-(-)-Fucose 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A16789.03
A16789.06
A16789.03EA
62.98
EUR
A16789.03
A16789.06
L-(-)-Fucose 98%
L(-)-Fucose
Purity: 99%
CAS No.: 2438-80-4
Molecular Formula: C6H12O5
Formula Weight: 164.16
Melting Point: 139-142°
Beilstein Reference: 1422661
Merck Reference: 14,4279
Optical Rotation: -75° (c=10 in water)
MDL No.: MFCD00069812
Vzorec:
C₆H₁₂O₅ Teplota tavenia: 139…142 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00069812 Číslo CAS: 2438-80-4 EINECS: 219-452-7 Merck Index: 14,4279 |