Tlačiť
L-(-)-Fucose 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
225880010 225880050 225880250
ACRO225880010EA 93.46 EUR
ACRO225880010 ACRO225880050 ACRO225880250
L-(-)-Fucose 97%
L(-)-Fucose
Vzorec: C₆H₁₂O₅
Teplota tavenia: 128…141 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00069812
Číslo CAS: 2438-80-4
EINECS: 219-452-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
HPLC ≥96.0 % (ELSD)
Specific optical rotation -72° to -78° (20°C, 589 nm) (c=4, H2O, NH3)