Tlačiť
Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine ≥94%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L06941.03 L06941.MD
L06941.03EA 194.14 EUR
L06941.03 L06941.MD
Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine ≥94%
Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine
Purity: 94% CAS No.: 175136-62-6 Molecular Formula: C24H9F18P Formula Weight: 670.28 Melting Point: 98-102° Boiling Point: 128-130°/0.5mm MDL No.: MFCD00042428
Vzorec: C₂₄H₉F₁₈P
Teplota varu: 128…130 °C (0,5 mmHg)
Teplota tavenia: 98…102 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042428
Číslo CAS: 175136-62-6