4-Chloro-6-nitro-o-toluidine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-Chloro-2-methyl-6-nitroaniline
B22253.03
B22253.06
B22253.03EA
25.35
EUR
B22253.03
B22253.06
4-Chloro-6-nitro-o-toluidine ≥98%
4-Chloro-6-nitro-o-toluidine
Purity: 98%
CAS No.: 62790-50-5
Molecular Formula: C7H7ClN2O2
Formula Weight: 186.60
Melting Point: 121-123°
MDL No.: MFCD01320687
Vzorec:
C₇H₇ClN₂O₂ Teplota tavenia: 121…123 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01320687 Číslo CAS: 62790-50-5 OSN: 2237 ADR: 6.1,III |