(3-Phenylpropyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Triphenyl(3-phenylpropyl)phosphonium bromide
A12669.09
A12669.18
A12669.09EA
68.1
EUR
A12669.09
A12669.18
(3-Phenylpropyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(3-Phenylpropyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98%
CAS No.: 7484-37-9
Molecular Formula: C27H26BrP
Formula Weight: 461.39
Odour: Odourless
Melting Point: 208-212°
Beilstein Reference: 4173336
MDL No.: MFCD00051886
Vzorec:
C₂₇H₂₆BrP Mw: 461.39 g/mol Teplota tavenia: 208…212 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00051886 Číslo CAS: 7484-37-9 EINECS: 231-289-3 |