Tlačiť
Geranyl propionate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W251704-1KG-K W251704-5KG-K
SIALW251704-1KG-KEA 164.46 EUR
SIALW251704-1KG-K SIALW251704-5KG-K
Geranyl propionate, Sigma-Aldrich®
Geranyl propionate
Vzorec: C₁₃H₂₂O₂
Číslo MDL: MFCD00027009
Číslo CAS: 105-90-8
EINECS: 203-344-1