Tlačiť
Geranyl formate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-yl formate
M-Clarity™ quality level = MQ300
W251402-10KG-K W251402-1KG-K W251402-5KG-K
SIALW251402-10KG-KEA 815.88 EUR
SIALW251402-10KG-K SIALW251402-1KG-K SIALW251402-5KG-K
Geranyl formate, Sigma-Aldrich®
Geranyl formate
Vzorec: C₁₁H₁₈O₂
Číslo MDL: MFCD00021047
Číslo CAS: 105-86-2
EINECS: 203-339-4