Tlačiť
Geranyl acetate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-yl acetate
M-Clarity™ quality level = MQ100
173495-100G 173495-25G
SIAL173495-100GEA 101.34 EUR
SIAL173495-100G SIAL173495-25G
Geranyl acetate, Sigma-Aldrich®
Geranyl acetate
Vzorec: C₁₂H₂₀O₂
Mw: 196.29 g/mol
Číslo MDL: MFCD00015037
Číslo CAS: 105-87-3
EINECS: 203-341-5