Tlačiť
Hexyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Hexyl carbonochloridate
M-Clarity™ quality level = MQ100
252778-5G 252778-25G
SIAL252778-5GEA 184.52 EUR
SIAL252778-5G SIAL252778-25G
Hexyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
Hexyl chloroformate
Vzorec: C₇H₁₃ClO₂
Číslo MDL: MFCD00000651
Číslo CAS: 6092-54-2
EINECS: 228-036-4