Tlačiť
Trimethylamine-N-oxide dihydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
92277-10G 92277-50G
SIAL92277-10GEA 48.13 EUR
SIAL92277-10G SIAL92277-50G
Trimethylamine-N-oxide dihydrate, Sigma-Aldrich®
Trimethylamine-N-oxide dihydrate
Vzorec: C₃H₉NO·2H₂O
Číslo MDL: MFCD00149077
Číslo CAS: 62637-93-8
EINECS: 214-675-6