Tlačiť
Trimethylamine-N-oxide dihydrate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Trimethylamine oxide dihydrate
A14916.14 A14916.06 A14916.22 A14916.36
A14916.14EA 57.68 EUR
A14916.14 A14916.06 A14916.22 A14916.36
Trimethylamine-N-oxide dihydrate ≥98%
Trimethylamine-N-oxide dihydrate
Purity: 98+% CAS No.: 62637-93-8 Molecular Formula: (CH3)3NO.2H2O Formula Weight: 111.14 (75.11anhy) Melting Point: 96-101° Beilstein Reference: 3612927 Merck Reference: 14,9710 MDL No.: MFCD00149077
Vzorec: C₃H₉NO·2H₂O
Mw: 111.14 g/mol (75.11 anhy)
Teplota tavenia: 96…101 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149077
Číslo CAS: 62637-93-8
EINECS: 214-675-6