Antimony(III) isopropoxide ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
36589.06
36589.14
36589.06EA
160.05
EUR
36589.06
36589.14
Antimony(III) isopropoxide ≥99.9% (metals basis)
Antimony(III) isopropoxide
Purity: 99.9%
CAS No.: 18770-47-3
Molecular Formula: Sb[OCH(CH3)2]3
Formula Weight: 298.80
Flash Point: 77°(141°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.31
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Boiling Point: 68°/3mm
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00143623
Vzorec:
C₉H₂₁O₃Sb Mw: 298.80 g/mol Teplota varu: 68 °C (3 mmHg) Hustota: 1.31 Teplota vzplanutia: 77 °C (141 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00143623 Číslo CAS: 18770-47-3 EINECS: 242-561-6 OSN: 3082 ADR: 9 III |