Tlačiť
3-Ethynyltoluene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1-Ethynyl-3-methylbenzene, m-Tolylacetylene
M-Clarity™ quality level = MQ100
521140-1G 521140-5G
SIAL521140-1GEA 82.23 EUR
SIAL521140-1G SIAL521140-5G
3-Ethynyltoluene, Sigma-Aldrich®
3-Ethynyltoluene
Vzorec: C₉H₈
Číslo MDL: MFCD01318174
Číslo CAS: 766-82-5
OSN: 3295
ADR: 3,III