Ethyl pentafluorobenzoate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L10523.06
L10523.14
L10523.06EA
38.27
EUR
L10523.06
L10523.14
Ethyl pentafluorobenzoate ≥98%
Ethyl pentafluorobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 4522-93-4
Molecular Formula: C9H5F5O2
Formula Weight: 240.13
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.4280
Boiling Point: 112-114°
Beilstein Reference: 2054770
MDL No.: MFCD00039211
Vzorec:
C₉H₅F₅O₂ Teplota varu: 112…114 °C Hustota: 1,431 Teplota vzplanutia: 80 °C (176 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00039211 Číslo CAS: 4522-93-4 EINECS: 224-854-0 |