Tlačiť
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
368770010 368770050
ACRO368770010EA 63.38 EUR
ACRO368770010 ACRO368770050
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine 97%
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine
Vzorec: C₄H₄F₇N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014817
Číslo CAS: 374-99-2
EINECS: 206-780-0
OSN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %