Tlačiť
Ethyl pentafluoropropionate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L01782.06 L01782.14
L01782.06EA 44.52 EUR
L01782.06 L01782.14
Ethyl pentafluoropropionate ≥98%
Ethyl pentafluoropropionate
Purity: 98+% CAS No.: 426-65-3 Molecular Formula: CF3CF2CO2CH2CH3 Formula Weight: 192.09 Flash Point: 1°(33°F) Refractive Index: 1.3010 Boiling Point: 73-74° Beilstein Reference: 1779789 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00000431
Vzorec: C₅H₅F₅O₂
Teplota varu: 73…74 °C
Hustota: 1,299
Teplota vzplanutia: 1 °C (33 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000431
Číslo CAS: 426-65-3
EINECS: 207-043-6
OSN: 3272
ADR: 3,II