Tlačiť
Sodium bis(trimethylsilyl)amide 0.6 mol/l in toluene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: HMDS sodium salt, N-Sodiohexamethyldisilazane, Sodium bis(trimethylsilyl)amide, HMDS-Na
M-Clarity™ quality level = MQ100
368059-100ML 368059-800ML
SIAL368059-100MLEA 62.89 EUR
SIAL368059-100ML SIAL368059-800ML
Sodium bis(trimethylsilyl)amide 0.6 mol/l in toluene, Sigma-Aldrich®
Sodium bis(trimethylsilyl)amide
Vzorec: C₆H₁₈NNaSi₂
Mw: 183.38
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009835
Číslo CAS: 1070-89-9
EINECS: 213-983-8