Tlačiť
Potassium bis(trimethylsilyl)amide 15% (w/w) 0.7 M in toluene, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
418231000 418238000
418231000.EA 160.62 EUR
418231000. 418238000.
Potassium bis(trimethylsilyl)amide 15% (w/w) 0.7 M in toluene, AcroSeal®
Potassium bis(trimethylsilyl)amide
Vzorec: C₆H₁₈KNSi₂
Teplota vzplanutia: 7 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010330
Číslo CAS: 40949-94-8
EINECS: 424-100-2
OSN: 2920
ADR: 8 I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear to slightly hazy colorless to amber Solution
Titration with HClO4 0.6 to 0.9 M
Melting point 83 to 86 °C
GC ≥95 %