2-Amino-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
H32532.03
H32532.06
H32532.03EA
91.05
EUR
H32532.03
H32532.06
2-Amino-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Amino-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97%
CAS No.: 852062-17-0
Molecular Formula: C6H4F4N2
Formula Weight: 180.10
Melting Point: 64-68°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD10699117
Vzorec:
C₆H₄F₄N₂ Teplota tavenia: 64…68 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD10699117 Číslo CAS: 852062-17-0 OSN: 2811 ADR: 6.1,III |