Tlačiť
2-Fluoro-m-toluic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-3-methylbenzoic acid
A12280.03 A12280.06
A12280.03EA 29.88 EUR
A12280.03 A12280.06
2-Fluoro-m-toluic acid ≥98%
2-Fluoro-m-toluic acid
Purity: 98% CAS No.: 315-31-1 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 Melting Point: 114-116° MDL No.: MFCD00042504
Vzorec: C₈H₇FO₂
Teplota tavenia: 114…116 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042504
Číslo CAS: 315-31-1