Tlačiť
Erucic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (Z)-Docos-13-enoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
E3385-1G E3385-5G
SIALE3385-1GEA 294.81 EUR
SIALE3385-1G SIALE3385-5G
Erucic acid, Sigma-Aldrich®
Erucic acid
Vzorec: C₂₂H₄₂O₂
Mw: 338.58 g/mol
Číslo MDL: MFCD00063188
Číslo CAS: 112-86-7
EINECS: 204-011-3