Tlačiť
Erucic acid tech. 90%, Technical Grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (Z)-Docos-13-enoic acid
L08685.18 L08685.30
L08685.18EA 40.46 EUR
L08685.18 L08685.30
Erucic acid tech. 90%, Technical Grade
Erucic acid
Purity: 90% CAS No.: 112-86-7 Molecular Formula: C22H42O2 Formula Weight: 338.58 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 29-33° Boiling Point: 265°/15mm Beilstein Reference: 1728049 Merck Reference: 14,3674 MDL No.: MFCD00063188
Vzorec: C₂₂H₄₂O₂
Mw: 338.58 g/mol
Teplota varu: 265 °C (15 mmHg)
Teplota tavenia: 29…33 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00063188
Číslo CAS: 112-86-7
EINECS: 204-011-3
Merck Index: 14,3674