Tlačiť
4-(Chloromethyl)phenyltrichlorosilane ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L16431.06 L16431.14 L16431.22
L16431.06EA 57.76 EUR
L16431.06 L16431.14 L16431.22
4-(Chloromethyl)phenyltrichlorosilane ≥97%
4-(Chloromethyl)phenyltrichlorosilane
Purity: 97% CAS No.: 13688-90-9 Molecular Formula: C7H6Cl4Si Formula Weight: 260.02 Flash Point: 78°(172°F) Refractive Index: 1.5480 Boiling Point: 142-144°/15mm Beilstein Reference: 3090295 UN No.: 2987 MDL No.: MFCD00045268
Vzorec: C₇H₆Cl₄Si
Teplota varu: 142…144 °C (15 mmHg)
Hustota: 1,361
Teplota vzplanutia: 78 °C (172 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00045268
Číslo CAS: 13688-90-9
EINECS: 237-203-0
OSN: 2987
ADR: 8,II