Tlačiť
Nonylphenol (mixture of isomers), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
290858-1L 290858-25ML 290858-3L
SIAL290858-1LEA 106.3 EUR
SIAL290858-1L SIAL290858-25ML SIAL290858-3L
Nonylphenol (mixture of isomers), Sigma-Aldrich®
Nonylphenol (mixture of isomers)
Vzorec: C₁₅H₂₄O
Číslo MDL: MFCD00002396
Číslo CAS: 84852-15-3
EINECS: 284-325-5
OSN: 3145
ADR: 8,II