Tlačiť
N-Allylaniline 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H55821.03 H55821.06 H55821.14
H55821.03EA 0 EUR
H55821.03 H55821.06 H55821.14
N-Allylaniline 95%
N-Allylaniline
Vzorec: C₉H₁₁N
Mw: 133.19 g/mol
Teplota varu: 218…220 °C
Hustota: 0.982
Teplota vzplanutia: 89 °C (192 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008638
Číslo CAS: 589-09-3
EINECS: 209-633-9