Tlačiť
Benzophenone-[D₁₀] (99% D), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Benzophenone-[²H₁₀]
M-Clarity™ quality level = MQ200
471178-1G 471178-5G
SIAL471178-1GEA 478.54 EUR
SIAL471178-1G SIAL471178-5G
Benzophenone-[D₁₀] (99% D), Sigma-Aldrich®
Benzophenone-[D₁₀]
Vzorec: C₁₃D₁₀O
Číslo CAS: 22583-75-1
EINECS: 245-107-5