Tlačiť
2,3,3-Trimethylindolenine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
140160250 140161000 140162500
ACRO140160250EA 95.47 EUR
ACRO140160250 ACRO140161000 ACRO140162500
2,3,3-Trimethylindolenine 98%
2,3,3-Trimethylindolenine
Vzorec: C₁₁H₁₃N
Teplota varu: 228…229 °C (744 mmHg)
Hustota: 0,99 g/cm³
Teplota vzplanutia: 93 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005724
Číslo CAS: 1640-39-7
EINECS: 216-685-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to red-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %