Tlačiť
Buffers, MOPS, 1,0 M solutions
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J62261.AK J62261.AP J60097.AK J61797.AK J61797.AP J61821.AK J61821.AP J61843.AK J61843.AP J61958.AK J61958.AP
J62261.AKEA 119.53 EUR
J62261.AK J62261.AP J60097.AK J61797.AK J61797.AP J61821.AK J61821.AP J61843.AK J61843.AP J61958.AK J61958.AP
Buffers, MOPS, 1,0 M solutions
Pufry Pufry biologické
CAS No.: 1132-61-2
Physical form: liquid
Appearance: colourless
Odour: odourless
MDL No.: MFCD00006183