Tlačiť
Buffers, MOPS, 0,5 M solutions
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J62839.AK J62839.AE J60328.AE J60328.AK
J62839.AKEA 137.59 EUR
J62839.AK J62839.AE J60328.AE J60328.AK
Buffers, MOPS, 0,5 M solutions
Pufry Pufry biologické
CAS No.: 1132-61-2
Odour: odourless
MDL No.: MFCD00006183