Tlačiť
3-Bromobenzaldehyde ethylene acetal ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 2-(3-Bromophenyl)-1,3-dioxolane
L19611.06 L19611.14
L19611.06EA 40.91 EUR
L19611.06 L19611.14
3-Bromobenzaldehyde ethylene acetal ≥98%
3-Bromobenzaldehyde ethylene acetal
Purity: 98+% CAS No.: 17789-14-9 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5630 Boiling Point: 132-133°/8mm Beilstein Reference: 1344030 MDL No.: MFCD00003209
Vzorec: C₉H₉BrO₂
Teplota varu: 132…133 °C (8 mmHg)
Hustota: 1,514
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003209
Číslo CAS: 17789-14-9
EINECS: 241-766-8