Tlačiť
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H33003.03 H33003.09
H33003.03EA 66.49 EUR
H33003.03 H33003.09
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid ≥97%
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Vzorec: C₈H₆F₃NO₂
Mw: 205.14 g/mol
Teplota tavenia: 139…141 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01311987
Číslo CAS: 261635-93-2