Tlačiť
Copper(II) isopropoxide ≥98% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
35821.06 35821.14 35821.03
35821.06EA 331.26 EUR
35821.06 35821.14 35821.03
Copper(II) isopropoxide ≥98% (metals basis)
Copper(II) isopropoxide
Purity: 98% CAS No.: 23578-23-6 Molecular Formula: [(CH3)2CHO]2Cu Formula Weight: 181.73 Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive UN No.: 3180 MDL No.: MFCD00074982
Vzorec: C₆H₁₄CuO₂
Mw: 181.73 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00074982
Číslo CAS: 23578-23-6
OSN: 3181
ADR: 4.1 III