Tlačiť
Erbium(III) isopropoxide
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
36613.03 36613.06
36613.03EA 137.18 EUR
36613.03 36613.06
Erbium(III) isopropoxide
Erbium(III) isopropoxide
CAS No.: 14814-07-4 Molecular Formula: C9H21ErO3 Formula Weight: 344.52 Flash Point: 58°(138°F) Physical Form: Powder Sensitivity: Air and Moisture Sensitive UN No.: 2925 MDL No.: MFCD00144253
Vzorec: C₉H₂₁ErO₃
Teplota tavenia: 325 °C (rozkl.)
Teplota vzplanutia: 58 °C (138 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00144253
Číslo CAS: 14814-07-4
ADR: 4.1,III