Tlačiť
Diphenyl phosphate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Diphenyl hydrogen phosphate
850608-5G 850608-25G
SIAL850608-5GEA 51.74 EUR
SIAL850608-5G SIAL850608-25G
Diphenyl phosphate, Sigma-Aldrich®
Diphenyl phosphate
Vzorec: C₁₂H₁₁O₄P
Číslo MDL: MFCD00003033
Číslo CAS: 838-85-7
EINECS: 212-657-2